2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenceno, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC49675-1G
PC49675-5G
APOSPC49675-1GEA
0
EUR
APOSPC49675-1G
APOSPC49675-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenceno, grado técnico
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenceno
Formula:
C₆H₃BrFI MW: 300,8949 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09056796 Núm. CAS: 851368-08-6 |