2,4,5-Trifluorobenzonitrilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC49703-100G PC49703-25G
APOSPC49703-100GEA 156 EUR
APOSPC49703-100G APOSPC49703-25G
2,4,5-Trifluorobenzonitrilo 96%
2,4,5-Trifluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013289
Núm. CAS: 98349-22-5