2',3'-Difluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2,3-Difluorofenil)etan-1-ona
PC49704-100G PC49704-25G PC49704-5G
APOSPC49704-100GEA 252 EUR
APOSPC49704-100G APOSPC49704-25G APOSPC49704-5G
2',3'-Difluoroacetofenona 97%
2',3'-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061274
Núm. CAS: 18355-80-1