4-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC49721-100G PC49721-25G PC49721-5G
APOSPC49721-100GEA 191 EUR
APOSPC49721-100G APOSPC49721-25G APOSPC49721-5G
4-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo 95%
4-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo
Formula: C₈H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312758
Núm. CAS: 75279-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III