3-Fluoro-5-metilbenzaldehído, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
PC49722-1G PC49722-25G PC49722-5G
APOSPC49722-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49722-1G APOSPC49722-25G APOSPC49722-5G
3-Fluoro-5-metilbenzaldehído, grado técnico
3-Fluoro-5-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094315
Núm. CAS: 189628-39-5