2-Amino-5-fluorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4978-25G PC4978-5G PC4978-100G
APOSPC4978-25GEA 0 EUR
APOSPC4978-25G APOSPC4978-5G APOSPC4978-100G
2-Amino-5-fluorobenzonitrilo 99%
2-Amino-5-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅FN₂
Pto. Ebullición: 138 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683869
Núm. CAS: 61272-77-3