3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4987-1G PC4987-5G PC4987-25G
APOSPC4987-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4987-1G APOSPC4987-5G APOSPC4987-25G
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO₂
Pto. de fusión: 95…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039291
Núm. CAS: 82128-69-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III