4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4989-1G PC4989-5G
APOSPC4989-1GEA 229 EUR
APOSPC4989-1G APOSPC4989-5G
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₃BFNO₃
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235050
Núm. CAS: 874219-31-5