2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC499002-25G PC499002-5G
APOSPC499002-25GEA 111 EUR
APOSPC499002-25G APOSPC499002-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261190
Núm. CAS: 402-05-1
UN: 3265
ADR: 8,III