3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC499004-1G PC499004-25G PC499004-5G
APOSPC499004-1GEA 21.9 EUR
APOSPC499004-1G APOSPC499004-25G APOSPC499004-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11041083
Núm. CAS: 1025718-84-6