3-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC499005-1G PC499005-250MG PC499005-5G
APOSPC499005-1GEA 162 EUR
APOSPC499005-1G APOSPC499005-250MG APOSPC499005-5G
3-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol 97%
3-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O₂
MW: 257.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142929
Núm. CAS: 1197239-47-6