4-Bromo-3-(trifluorometoxi)fenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC499006-10G PC499006-5G PC499006-25G
APOSPC499006-10GEA 150 EUR
APOSPC499006-10G APOSPC499006-5G APOSPC499006-25G
4-Bromo-3-(trifluorometoxi)fenol 95%
4-Bromo-3-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O₂
Pto. de fusión: 45…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660164
Núm. CAS: 886499-93-0