Fluoruro de litio 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4990R-250G PC4990R-50G PC4990R-100G
APOSPC4990R-250GEA 579 EUR
APOSPC4990R-250G APOSPC4990R-50G APOSPC4990R-100G
Fluoruro de litio 99.99%
Fluoruro de litio
Formula: FLi
Pto. Ebullición: 1680 °C
Pto. de fusión: 845 °C
Densidad: 2,635 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011090
Núm. CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III