3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500008-1G PC500008-250MG PC500008-5G
APOSPC500008-1GEA 24.8 EUR
APOSPC500008-1G APOSPC500008-250MG APOSPC500008-5G
3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22627833
Núm. CAS: 1262198-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III