p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500030-5G PC500030-25G
APOSPC500030-5GEA 75.9 EUR
APOSPC500030-5G APOSPC500030-25G
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₇F₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192507
Núm. CAS: 29540-83-8
UN: 3265
ADR: 8,II