1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzal fluoride
PC50007-100G PC50007-25G PC50007-5G
APOSPC50007-100GEA 451 EUR
APOSPC50007-100G APOSPC50007-25G APOSPC50007-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368984
Núm. CAS: 29848-59-7