1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol
PC50008-25G PC50008-5G
APOSPC50008-25GEA 344 EUR
APOSPC50008-25G APOSPC50008-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈F₂O
MW: 158.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274321
Núm. CAS: 87327-65-9