(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Difluoro-α-toluenesulphonyl chloride
PC50011-1G PC50011-250MG
APOSPC50011-1GEA 87 EUR
APOSPC50011-1G APOSPC50011-250MG
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743349
Núm. CAS: 163295-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III