(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC50012-1G PC50012-250MG
APOSPC50012-1GEA 132 EUR
APOSPC50012-1G APOSPC50012-250MG
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₂S
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972907
Núm. CAS: 85952-32-5
UN: 3261
ADR: 8 III