3-Fluoro-5-methoxyphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500163-10G PC500163-1G PC500163-5G
APOSPC500163-10GEA 376 EUR
APOSPC500163-10G APOSPC500163-1G APOSPC500163-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenol
3-Fluoro-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
MW: 142,1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11848782
Núm. CAS: 850793-25-8