4-Fluoro-3-(trifluorometoxi)fenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500166-1G PC500166-5G PC500166-25G
APOSPC500166-1GEA 154 EUR
APOSPC500166-1G APOSPC500166-5G APOSPC500166-25G
4-Fluoro-3-(trifluorometoxi)fenol
4-Fluoro-3-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄F₄O₂
MW: 196.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660257
Núm. CAS: 886501-26-4