4-Bromo-2-(trifluorometoxi)fenol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500169-10G PC500169-1G PC500169-5G
APOSPC500169-10GEA 481 EUR
APOSPC500169-10G APOSPC500169-1G APOSPC500169-5G
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)fenol 97+%
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O₂
Pto. de fusión: 51…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037798
Núm. CAS: 690264-39-2