N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-2-(cyclopropylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC50017-1G PC50017-5G
APOSPC50017-1GEA 174 EUR
APOSPC50017-1G APOSPC50017-5G
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Formula: C₉H₈ClF₃N₂
MW: 236,63 g/mol
Pto. de fusión: 49…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11117304
Núm. CAS: 1031619-96-1