3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500172-1G PC500172-250MG PC500172-5G
APOSPC500172-1GEA 0 EUR
APOSPC500172-1G APOSPC500172-250MG APOSPC500172-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11849933
Núm. CAS: 37900-81-5