2-Metil-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500182-1G PC500182-5G
APOSPC500182-1GEA 136 EUR
APOSPC500182-1G APOSPC500182-5G
2-Metil-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
2-Metil-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₈F₃N
MW: 199,17 g/mol
Pto. de fusión: 51…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832278
Núm. CAS: 1000515-00-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III