2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500188-10G PC500188-5G
APOSPC500188-10GEA 101 EUR
APOSPC500188-10G APOSPC500188-5G
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
MW: 214,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09804785
Núm. CAS: 305800-60-6