1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500190-1G PC500190-5G
APOSPC500190-1GEA 60.9 EUR
APOSPC500190-1G APOSPC500190-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839215
Núm. CAS: 1003708-24-4