3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50020-1G PC50020-250MG PC50020-5G
APOSPC50020-1GEA 106 EUR
APOSPC50020-1G APOSPC50020-250MG APOSPC50020-5G
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,200 g/mol
Pto. de fusión: 141…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827770
Núm. CAS: 1186405-11-7