2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50022-1G PC50022-250MG
APOSPC50022-1GEA 671 EUR
APOSPC50022-1G APOSPC50022-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Pto. de fusión: 118…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584806
Núm. CAS: 1221792-53-5