2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500239-1G PC500239-5G PC500239-250MG
APOSPC500239-1GEA 0 EUR
APOSPC500239-1G APOSPC500239-5G APOSPC500239-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412249
Núm. CAS: 1048921-49-8