5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
PC500250-1G
PC500250-250MG
PC500250-5G
APOSPC500250-1GEA
29
EUR
APOSPC500250-1G
APOSPC500250-250MG
APOSPC500250-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Formula:
C₇H₅BrClFO MW: 239,47 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784265 Núm. CAS: 146447-18-9 |