5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500254-1G PC500254-250MG PC500254-5G
APOSPC500254-1GEA 26.1 EUR
APOSPC500254-1G APOSPC500254-250MG APOSPC500254-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenol
Formula: C₆H₃BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436979
Núm. CAS: 148254-32-4