4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500260-5G PC500260-1G PC500260-25G
APOSPC500260-5GEA 37.7 EUR
APOSPC500260-5G APOSPC500260-1G APOSPC500260-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973753
Núm. CAS: 52723-82-7