Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
PC500279-1G PC500279-25G PC500279-5G
APOSPC500279-1GEA 33.5 EUR
APOSPC500279-1G APOSPC500279-25G APOSPC500279-5G
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇FN₂O₄
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839221
Núm. CAS: 346691-23-4