3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50034-1G PC50034-5G PC50034-10G
APOSPC50034-1GEA 21.9 EUR
APOSPC50034-1G APOSPC50034-5G APOSPC50034-10G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660315
Núm. CAS: 886503-42-0