3'-Cloro-2'-fluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC500342-5G PC500342-1G
APOSPC500342-5GEA 0 EUR
APOSPC500342-5G APOSPC500342-1G
3'-Cloro-2'-fluoroacetofenona 97%
3'-Cloro-2'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00106165
Núm. CAS: 161957-59-1