Cloruro de 3-fluoro-4-nitrobencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC500352-1G PC500352-25G PC500352-5G
APOSPC500352-1GEA 40.6 EUR
APOSPC500352-1G APOSPC500352-25G APOSPC500352-5G
Cloruro de 3-fluoro-4-nitrobencenosulfonilo
Cloruro de 3-fluoro-4-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃ClFNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412240
Núm. CAS: 86156-93-6
UN: 3261
ADR: 8,II