2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
PC500377-1G PC500377-5G
APOSPC500377-1GEA 136 EUR
APOSPC500377-1G APOSPC500377-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09736331
Núm. CAS: 82420-35-7
UN: 3261
ADR: 8,III