6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC50039-100MG PC50039-1G PC50039-250MG
APOSPC50039-100MGEA 139 EUR
APOSPC50039-100MG APOSPC50039-1G APOSPC50039-250MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848376
Núm. CAS: 1110782-41-6