3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoruro
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Fluoro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC500391-1G PC500391-250MG
APOSPC500391-1GEA 690 EUR
APOSPC500391-1G APOSPC500391-250MG
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoruro
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluoruro
Formula: C₇H₃F₄I
MW: 290 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800718
Núm. CAS: 1027513-14-9