4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
PC500392-5G
APOSPC500392-5GEA 77 EUR
APOSPC500392-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21603817
Núm. CAS: 1256945-00-2