2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5004-5G PC5004-100G
APOSPC5004-5GEA 21.9 EUR
APOSPC5004-5G APOSPC5004-100G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
MW: 236,00 g/mol
Pto. de fusión: 126…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08460104
Núm. CAS: 84478-87-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III