4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC500419-1G PC500419-25G PC500419-5G
APOSPC500419-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500419-1G APOSPC500419-25G APOSPC500419-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride 99%
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₅
MW: 260,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631616
Núm. CAS: 156243-64-0