(2-Fluoro-4-metoxifenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC500442-1G PC500442-5G
APOSPC500442-1GEA 116 EUR
APOSPC500442-1G APOSPC500442-5G
(2-Fluoro-4-metoxifenil)acetonitrilo 97%
(2-Fluoro-4-metoxifenil)acetonitrilo
Formula: C₉H₈FNO
MW: 165.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038467
Núm. CAS: 749934-29-0