1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-iodobromobenzene
PC500481-1G PC500481-5G
APOSPC500481-1GEA 66.9 EUR
APOSPC500481-1G APOSPC500481-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenceno
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657969
Núm. CAS: 845866-85-5