Hexafluorosilicato de litio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5005-25G PC5005-5G
APOSPC5005-25GEA 232 EUR
APOSPC5005-25G APOSPC5005-5G
Hexafluorosilicato de litio 98%
Hexafluorosilicato de litio
Formula: F₆Li₂Si
MW: 155.96 g/mol
Densidad: 2.01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049473
Núm. CAS: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
UN: 2856
ADR: 6.1 III