Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500512-1G PC500512-250MG PC500512-5G
APOSPC500512-1GEA 81.2 EUR
APOSPC500512-1G APOSPC500512-250MG APOSPC500512-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114323
Núm. CAS: 138786-65-9
UN: 3265
ADR: 8 III