3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500514-1G PC500514-250MG PC500514-5G
APOSPC500514-1GEA 241 EUR
APOSPC500514-1G APOSPC500514-250MG APOSPC500514-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 856935-35-8
UN: 3261
ADR: 8,III