4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500550-1G PC500550-5G PC500550-25G
APOSPC500550-1GEA 78.3 EUR
APOSPC500550-1G APOSPC500550-5G APOSPC500550-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
MW: 195,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832246
Núm. CAS: 113421-98-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III