Potasio ciclopropiltrifluoroborato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclopropyltrifluoroboric acid potassium salt
PC50056-25G PC50056-100G
APOSPC50056-25GEA 72.5 EUR
APOSPC50056-25G APOSPC50056-100G
Potasio ciclopropiltrifluoroborato 96%
Potasio ciclopropiltrifluoroborato
Formula: C₃H₅BF₃K
MW: 147.98 g/mol
Pto. de fusión: 348…350 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09265031
Núm. CAS: 1065010-87-8